Kluczowe dokumenty
A5236
Sigma-Aldrich
Anti-ASF1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A1/3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-ASF1A, Anti-Silencing function 1 homolog A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A1/3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human Jurkat or Raji cells
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASF1A(25842)
Opis ogólny
ASF1 jest histonowym białkiem opiekuńczym, które wiąże H3 i H4. Funkcjonuje w procesie składania nukleosomów.
Monoklonalny anty-ASF1 (mysi izotyp IgG2a) pochodzi z hybrydomy 4A1/3 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych białkiem fuzyjnym ASF1A. ASF1 (anti-silencing function 1) koduje członka rodziny histonowych białek opiekuńczych H3/H4 i jest podobny do genu anti-silencing function-1 u drożdży.
Immunogen
ASF1A fusion protein
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ASF1 produkowane u myszy zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Białko ASF1 (anti-silencing function 1) jest kluczowym składnikiem kompleksu donorowego histonów. Oddziałuje z histonami H3 i H4 i funkcjonuje razem z czynnikiem montażu chromatyny 1 (CAF-1) podczas replikacji i naprawy DNA. ASF1 przyczynia się również do stabilności genomu podczas fazy S. Stwierdzono, że komórki pozbawione ASF1 są wrażliwe na szereg czynników genotoksycznych, które głównie powodują uszkodzenia DNA poprzez zakłócanie progresji widełek replikacyjnych DNA, takich jak hydroksymocznik i kamptotecyna.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ANTI-SILENCING FUNCTION1 proteins are involved in ultraviolet-induced DNA damage repair and are cell cycle regulated by E2F transcription factors in Arabidopsis
Lario LD, et al.
Plant Physiology, 162(2), 1164-1177 (2013)
Histone deposition protein Asf1 maintains DNA replisome integrity and interacts with replication factor C
Franco AA, et al.
Genes & Development, 19(11), 1365-1375 (2005)
Differential requirements for Tousled-like kinases 1 and 2 in mammalian development
Segura-BS, et al.
Cell Death and Differentiation, 24(11), 1872-1872 (2017)
Sandra Segura-Bayona et al.
Cell death and differentiation, 24(11), 1872-1885 (2017-07-15)
The regulation of chromatin structure is critical for a wide range of essential cellular processes. The Tousled-like kinases, TLK1 and TLK2, regulate ASF1, a histone H3/H4 chaperone, and likely other substrates, and their activity has been implicated in transcription, DNA