Merck
A4475
Sigma-Aldrich
Anti-Annexin VII antibody, Mouse monoclonal
clone 203-217/6, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Synexin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
203-217/6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47-51 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, canine, rat, chicken, bovine, human, rabbit
metody
immunocytochemistry: suitable using methanol or 1% paraformaldehyde/0.1% glutaraldehyde
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of culture mouse connective tissue (A9) cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANXA7(310)
mouse ... Anxa7(11750)
rat ... Anxa7(155423)
Opis ogólny
Aneksyna VII (syneksyna) jest białkiem wiążącym błonę, które lokalizuje się w jądrze i cytozolu. U ludzi i myszy aneksyna VII jest kodowana przez pojedynczy gen, który ma alternatywnie splicowane eksony kasety. W rezultacie wyrażane są dwie izoformy o masie cząsteczkowej 47 kDa i 51 kDa. Izoformy te różnią się regionem N-końcowym, a także mają różne wzorce ekspresji specyficzne dla tkanek.
Przeciwciało przeciwko aneksynie VII, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy 203-217/6 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych rekombinowaną mysią aneksyną VII. Ludzka aneksyna VII (ANXA7) znajduje się na chromosomie 10q21.
Specyficzność
Mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko aneksynie VII reaguje z ludzką, bydlęcą, króliczą, psią, szczurzą, mysią i kurzą aneksyną VII.
Immunogen
rekombinowana mysia aneksyna VII.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Annexin VII, mysie monoklonalne zostało użyte w:
  • western blotting
  • immunocytochemia
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Przeciwciała reagujące specyficznie z aneksyną VII służą jako podstawowe narzędzie do wykrywania tej cząsteczki w różnych komórkach. Ludzka aneksyna VII (ANXA7) pełni rolę supresora nowotworu w raku prostaty. W związku z tym może być wykorzystywana jako ważny biomarker wraz z syndekanem-1 do przewidywania wskaźników przeżycia u pacjentów z rakiem prostaty.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanling Jin et al.
BMC cancer, 13, 522-522 (2013-11-06)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the leading causes of cancer death in China. This study investigated the effects of Annexin A7 (ANXA7) on the inhibition of HCC lymph node metastasis in a mouse model. The stable knockup and knockdown
Yanling Jin et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 67(4), 337-345 (2013-04-16)
Cancer stem cells (CSCs), stem-like cells, or tumor-initiating cells (TICs) may initiate tumorigenesis and metastasis, but neither the basic cell biology of CSCs nor the mechanisms of CSC-mediated tumor growth and lymphoid node metastasis are understood. Evidence suggests that CSC
Annexin A7 suppresses lymph node metastasis of hepatocarcinoma cells in a mouse model
Jin Y, et al.
BMC Cancer, 13(1), 522-522 (2013)
Tissue microarray analysis delineate potential prognostic role of Annexin A7 in prostate cancer progression
Leighton X, et al.
Testing, 13(10), e0205837-e0205837 (2018)
S Selbert et al.
Experimental cell research, 222(1), 199-208 (1996-01-10)
Annexin VII (synexin) is a member of the annexin family of proteins, which are characterized by Ca(2+)-dependent binding to phospholipids. In normal skeletal muscle annexin VII is located preferentially at the plasma membrane and the t-tubule system [Selbert et al.