Merck
A3418
Sigma-Aldrich
Anti-α1-Acid Glycoprotein antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
antigen 40.8 kDa (sedimentation velocity and diffusion studies)
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human
metody
quantitative precipitin assay: 1.5 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ORM1(5004)
Opis ogólny
Alfa-1-kwasowa glikoproteina (AGP) jest również znana jako orosomucoid (ORM). Jest to glikoproteina o masie 41-43 kDa. Jest to jedno z ważnych białek ostrej fazy występujących u ludzi, szczurów, myszy i innych gatunków. Ta immunosupresyjna glikoproteina składa się z dwóch izoform, takich jak ORM1 i ORM2.
Przeciwciało Goat Anti-α1-Acid Glycoprotein jest immunospecyficzne dla ludzkiej α1-kwaśnej glikoproteiny przez immunoelektroforezę w stosunku do ludzkiej surowicy i α1-kwaśnej glikoproteiny.
α-1 kwaśna glikoproteina jest białkiem o masie 43 kDa wydzielanym głównie z wątroby podczas reakcji ostrej fazy. Jej ekspresja jest indukowana przez cytokiny i kortykosteroidy.
Immunogen
oczyszczona ludzka α1-kwaśna glikoproteina
Zastosowanie
Przeciwciało Goat Anti-α1-Acid Glycoprotein może być stosowane do ilościowych testów precypitacyjnych w stężeniu 1,5 mg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Abberacja orosomukoidu 1 (ORM1) jest związana z farmakokinetyką telmisartanu. To białko osocza uczestniczy w wiązaniu i transporcie kilku leków.
Postać fizyczna
Dostarczany jako płyn zawierający 15mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of alpha-1-acid glycoprotein binding on pharmacokinetics and pharmacodynamics
Huang Z, et al.
Current Drug Metabolism, 14(2), 226-238 (2013)
P A Charlwood et al.
Biochimica et biophysica acta, 453(1), 81-92 (1976-11-26)
We have isolated from the plasma of man, rabbit, pig, rat and chicken alpha 1-acid glycoproteins that show a single band on polyacrylamide gel electrophoresis and a single arc in immunodiffusion. Amino acid and carbohydrate compositions are presented. The human
K Kostner et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 304(1-2), 29-37 (2001-02-13)
The atherogenic lipoprotein Lp(a) consists of an LDL-like core and apo(a), linked to apoB via a thiol bridge. Apo(a) fragments ranging in size from 60 to 220 kDa are excreted into urine and the excretion rate correlates significantly with the
Polymorphism of ORM1 Is Associated with the Pharmacokinetics of Telmisartan
Chen WQ, et al.
PLoS ONE, 8(8) (2013)
Polymorphism of ORM1 Is Associated with the Pharmacokinetics of Telmisartan
Chen WQ, et al.
Testing, 8(8) (2013)