Kluczowe dokumenty
A11629L2
Supelco
optigel Precast gels
15-20% polyacrylamide, contains bind silane (long plate), with 2 orientation markers
About This Item
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NB.22
Formularz
solid
Poziom jakości
okres trwałości
1 mo.
zawiera
bind silane (long plate)
Właściwości
with 2 orientation markers
stężenie
in 0.375 M Tris-HCl, pH 8.8
15-20% polyacrylamide
żel dł. × szer. × grubość
256 mm × 200 mm × 1 mm
płytka dł. × szer. × grubość
276 mm × 211 mm × 3 mm
276 mm × 217 mm × 3 mm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Optigels to gama wielkoformatowych, prefabrykowanych żeli poliakrylamidowych, idealnych do stosowania jako drugi wymiar w elektroforezie żelowej 2D. Żele Optigels są dostarczane przy użyciu szkła o niskiej fluorescencji, aby umożliwić kompatybilność zarówno z tradycyjnymi, jak i fluorescencyjnymi systemami znakowania, a w razie potrzeby są dostępne z silanem wiążącym. Żele Optigel są kompatybilne z kilkoma wielkoformatowymi urządzeniami do elektroforezy, w tym Cytiva's 5136 DALTtwelve, Ettan DALTsix i BioRad Protean® Plus. Wszystkie żele są odlewane przy użyciu chemii Laemmli (Tris-HCl) bez SDS, co zapewnia elastyczność zastosowania. Nasz zautomatyzowany proces odlewania, opracowany z myślą o klientach wymagających najwyższej wydajności i powtarzalności separacji, zapewnia najwyższą powtarzalność między żelami i między partiami dla szerokiej gamy żeli jednorodnych i gradientowych.
Informacje prawne
Ettan is a trademark of Cytiva
PROTEAN is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)