Key Documents
921P
Sigma-Aldrich
Declere®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Postać
aqueous solution (green)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 L 20x (921P-09)
pkg of 200 mL 20x (921P-06)
pkg of 50 mL 20x (921P-04)
metody
immunohistochemistry: suitable
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Declere may be used whenever immunohistochemistry staining is performed on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Using this product encourages standardization of the pretreatment procedure, thereby producing more consistent, more reliable results.
Postać fizyczna
Solution containing pretreatment reagents
Inne uwagi
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Informacje prawne
Declere is a registered trademark of CellMarque Corporation
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2