88821
Atto Rho6G
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Próba
90.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
przepuszczalność
254 nm
535 nm
fluorescencja
λex 535 nm; λem 560 nm
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
absorpcja UV
λ: 532-538 nm Amax
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
After coupling to a substrate Atto Rho6G carries a net electric charge of +1.
The label is moderately hydrophilic
find more information here
Produkty
Pomiar czasu życia fluorescencji ma przewagę nad pomiarami opartymi na intensywności. Zastosowania obejmują testy czasu życia fluorescencji, wykrywanie i FLI.