Kluczowe dokumenty
86090201
HeLa229 cell line
from human cervix
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human cervix
Formularz
liquid
opakowanie
tube of 5 μg 86090201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86090201-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z macierzystej linii HeLa, ale różni się głównie względną niewrażliwością na wirusy polio. Zgłoszono obecność sekwencji wirusa brodawczaka ludzkiego 18 (HPV-18) w komórkach HeLa.
Zastosowanie
Badania nad nowotworami i wirusami, poliwirus 1 i AD3
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać przy 2-4x10 000 komórek/cm2przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
Kultury pochodzące z HPA Culture Collections i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luis Crovetto et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(44), 10854-10862 (2015-10-16)
Dyes with near-red emission are of great interest because of their undoubted advantages for use as probes in living cells. In-depth knowledge of their photophysics is essential for employment of such dyes. In this article, the photophysical behavior of a
C Yee et al.
The American journal of pathology, 119(3), 361-366 (1985-06-01)
A series of human carcinoma cell lines was examined for human papillomavirus (HPV) DNA sequences with the use of HPV-6, HPV-11, HPV-16, and HPV-18 DNA probes. Six of eight cell lines derived from human cervical carcinomas were shown to contain