Kluczowe dokumenty
81220
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
Synonim(y):
Crystallization solution 42/Kit-No 96827
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
Formularz
liquid
Poziom jakości
pH
8.5±0.2 ( in neat)
gęstość
1.06 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)