Kluczowe dokumenty
62501-026
Sigma-Aldrich
DNAgard® Blood
10mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
for molecular biology
Postać
liquid
temp. przechowywania
room temp
Opakowanie
1 bottle
Postać fizyczna
DNAgard Blood reagent 10 mL (stabilizes up to 40 mL of blood)
Informacje prawne
DNAgard is a registered trademark of Biomatrica
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Malini Udtha et al.
Biopreservation and biobanking, 12(5), 332-336 (2014-10-24)
Preservation of biospecimens for biobanking applications traditionally involves freezing while maintaining the integrity of the product throughout multiple freeze-thaw cycles. The protection and stabilization of DNA at room temperature (RT) may eliminate the costs associated with freezer storage and reduce