Key Documents
55902
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 1μm
Synonim(y):
PS-MAGFluoRed_SA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Poziom jakości
skład
iron oxide, ≥30%
stężenie
0.1% (solids)
wielkość cząstki
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
gęstość
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescencja
λex 650 nm; λem 678 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Komponenty
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Strepatvidin modified
FluoRed fluorescent dye
Komentarz do analizy
Binding capacity for FITC-Biotin: >1500 pmol/mg
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C