Merck
52526
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG (whole molecule)−Atto 488 antibody produced in goat
~1 mg/mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
Atto 488 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
zawiera
50% glycerol as stabilizer
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
fluorescencja
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ludzkie IgG to przeciwciała glikoproteinowe, które zawierają dwa równoważne łańcuchy lekkie i parę identycznych łańcuchów ciężkich. IgG mają cztery różne izoformy, od IgG1 do IgG4. Przeciwciała te regulują odpowiedzi immunologiczne na alergie i infekcje patogenne. IgG są również zaangażowane w wiązanie dopełniacza i zaburzenia autoimmunologiczne. Wiadomo, że kozie IgG anty-ludzkie Atto 488 wiążą się z ludzkimi IgG.
Immunogen
ludzkie IgG
Zastosowanie
Atto 488-goat anti-human IgG może być stosowany do testów immunologicznych opartych na fluorescencji.
Postać fizyczna
Atto 488 kozia anty-ludzka IgG (cała cząsteczka) jest dostarczana w jednostkach wielkości 1 ml jako 1 mg/ml roztwór w 0,1 M fosforanie sodu, 0,1 M NaCl, pH 7,5, zawierający 5 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Komentarz do analizy
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence; dye-to protein ration ≥2
Informacje prawne
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Wisemandle et al.
Pediatrics, 106(1), E14-E14 (2000-07-06)
To determine the effects of timing of onset of overweight (OW) on childhood anthropometric adiposity levels using long-term serial data from the Fels Longitudinal Study. OW was defined as body mass index (BMI; kg/m(2)) >25, and the age at first
Breaking the Diffraction Barrier in Fluorescence Microscopy by Optical Shelving.
Bretschneider, S.; Eggeling, Chr.; Hell, S. W.
Physical Review Letters, 98(21) (2007)
F Cataldo et al.
Minerva pediatrica, 42(12), 509-514 (1990-12-01)
IgG are the most common isotype of Ig and include four subclasses which differ from one another in the following ways: their initial amino acid sequence, their physical and chemical properties and the different serum concentrations reached with age. Every
C Papadea et al.
Critical reviews in clinical laboratory sciences, 27(1), 27-58 (1989-01-01)
Human IgG consists of two identical heavy (H) chains and two identical light (L) chains joined by interchain disulfide bridges. Heterogeneity in the amino acid sequences of the H and L polypeptides results in at least three types of IgG
Dual color localization microscopy of cellular nanostructures.
Gunkel, M.; et al.
Biotechnology Journal, 4(6), 927-938 (2009)
Produkty
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.