Kluczowe dokumenty
51086
N-Heptanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]heptanamide, C7-HSL
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
N-Heptanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol
kolor
white
przydatność
conforms to structure for Proton NMR spectrum
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCC)=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-2-3-4-5-6-10(13)12-9-7-8-15-11(9)14/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
FTMZLSDESAOPSZ-VIFPVBQESA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?