Key Documents
50200
Gly-Gly
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioXtra
Synonim(y):
Diglycine, Glycyl-glycine
About This Item
Polecane produkty
product name
Gly-Gly, BioXtra, ≥99.0% (NT)
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.0% (NT)
Postać
powder
metody
ligand binding assay: suitable
pozostałość po prażeniu
≤0.1% (as SO4)
strata
≤1% loss on drying, 110 °C
kolor
white
przydatny zakres pH
7.5-8.9
pKa (25°C)
8.2
mp
220-240 °C (dec.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3