482R-1
p63 (EP174) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP174
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (482R-14)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (482R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (482R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (482R-16)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (482R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use, Research Use Only (482R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, ready to use (482R-17)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use (482R-10)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use, Research Use Only (482R-10-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use (482R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use, Research Use Only (482R-18-RUO)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (1:100-1:200 (concentrated))
izotyp
IgG
kontrola
lung (squamous cell carcinoma), prostate
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
Opis ogólny
Jakość
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2