462R-1
SF-1 (EP434) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonim(y):
Steroidogenic Factor-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP434, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (462R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (462R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (462R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (462R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (462R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (462R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (462R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (462R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (462R-18-RUO)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
izotyp
IgG
kontrola
adrenocortical carcionma, granulosa cell tumor, testis
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
informacje o genach
human ... SF1(7536)
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)