Kluczowe dokumenty
4370280
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent Application Kit - Plasma
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.24
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Contains sufficient reaction solutions and iTRAQ® Reagents 114, 115, 116 and 117 for 8 duplex or four 4-plex experiments based on 50 μg of protein per sample.
Zastosowanie
This iTRAQ application kit for plasma provides iTRAQ reagents and protocol targeted specifically for plasma workflows. Cysteine blocking reagent is not included. Trypsin is sold separately.
Komentarz do analizy
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents Application Kit - Plasma, please visit this Protocol link.
Informacje prawne
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)