390M-1
GATA3 (L50-823) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
L50-823, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (390M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (390M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (390M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (390M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (390M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotyp
IgG1κ
kontrola
breast carcinoma, urothelial carcinoma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
informacje o genach
human ... GATA3(2625)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
kontrola
Powiązane treści
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Przegląd immunohistochemii diagnostycznej podkreśla jej znaczenie w diagnostyce nowotworów i wykrywaniu chorób zakaźnych we współczesnej patologii klinicznej.
Przegląd immunohistochemii diagnostycznej podkreśla jej znaczenie w diagnostyce nowotworów i wykrywaniu chorób zakaźnych we współczesnej patologii klinicznej.