346M-1
Villin (CWWB1) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
diluted ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CWWB1, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (346M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (346M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (346M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (346M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (346M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotyp
IgG1
kontrola
colon
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
informacje o genach
human ... VIL1(7429)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.