Kluczowe dokumenty
342R-1
Sigma-Aldrich
Tryptaza (EP259)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP259, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (342R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (342R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (342R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (342R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (342R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (342R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (342R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (342R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (342R-18-RUO)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200 (concentrated)
izotyp
IgG
kontrola
uterus
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
informacje o genach
human ... TPSAB1(7177)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tryptazy stanowią podrodzinę proteinaz o aktywności podobnej do trypsyny, które są głównie przechowywane w granulkach wydzielniczych komórek tucznych i uwalniane do środowiska zewnątrzkomórkowego po aktywacji komórek tucznych. Zaproponowano kilka biologicznych funkcji tryptaz, w tym udział w reakcjach zapalnych i alergicznych. Dojrzałe komórki tuczne mają złożoną dystrybucję w całym organizmie. Antytryptaza jest użytecznym markerem dla komórek tucznych.
Jakość
IVD
IVD
IVD
RUO
Powiązanie
Pozytywne szkiełka kontrolne tryptazy, nr produktu 342S, są dostępne do immunohistochemii (utrwalone w formalinie skrawki zatopione w parafinie).
Postać fizyczna
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Pobierz IFU specyficzne dla Twojej partii produktu i formatu
Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Pobierz najnowszy wydany IFU
Uwaga: Ten IFU może nie dotyczyć konkretnej partii produktu.
Inne uwagi
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Informacje prawne
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)