224M-1
Beta-Catenin (14) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (224M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (224M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (224M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (224M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (224M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
stężenie
1.0-5.0 μg/mL (predilute)
25-125 μg/mL (concentrate)
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotyp
IgG1
kontrola
fibromatosis of breast
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
membranous, nuclear
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.