Merck
14361C
SAFC
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined
Animal-component free, with hypoxanthine, with thymidine, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Poziom jakości
opis
for research or for further manufacturing use
sterylność
sterile-filtered
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
komponenty
NaHCO3: 2.10 g/L
phenol red: no
HEPES: no
glucose: 5.6 g/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
EX-CELL CD CHO is a chemically defined, animal-component free, serum-free medium developed for the long-term growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and expression of antibodies or protein products in suspension cell culture. CHO suspension cultures can be subcultured directly into EX-CELL CD CHO from serum-supplemented or serum-free medium with little or no adaptation. EX-CELL CD CHO (Catalog No. 14361C) is formulated with hypoxanthine and thymidine, making it an appropriate medium for applications that do not require the selective pressure of a hypoxanthine/thymidine (HT)-deficient medium, such as CHO-K1 and Glutamine Synthetase (GS System) users.
Informacje prawne
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.