Merck
137270
SAFC
HEPES
EMPROVE® EVOLVE
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
HEPES, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.30
Beilstein:
883043
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® EVOLVE
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.5
przydatny zakres pH
6.8-8.2
6.8-8.2
pKa (25°C)
7.5
pKa 
7.5
przydatność
suitable for manufacturing use
obecność zanieczyszczeń
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Klucz InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
HEPES is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. It is the most commonly used biological buffer since the pKa of HEPES is 7.31 which corresponds to the physiological pH of 7.36. HEPES is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high solution clarity.HEPES is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
Opakowanie
100 g in poly bottle
5, 10, 25, 50 kg in poly drum
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)