121R-1
CD21 (EP3093) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP3093, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (121R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (121R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (121R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (121R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (121R-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
izotyp
IgG
kontrola
tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
membranous
informacje o genach
human ... CR2(1380)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-CD21 is useful in the identification of follicular dendritic cell matrix found in normal lymph node and tonsillar tissue. This antibody also labels follicular dendritic cell sarcomas. Anti-CD21 is valuable in differentiating follicular lymphoma with marginal zone differentiation from marginal zone lymphoma with follicular involvement. It also plays a role in separating among nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich classic Hodgkin lymphoma, and T-cell/histiocyte-rich B-cell lymphoma in combination with other B-cell and T-cell markers.Anti-CD21 is also useful in identifying abnormal follicular dendritic cell pattern in angioimmunoblastic T-cell lymphoma and follicular T-cell lymphoma.
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)