08951
6-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester
for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Synonim(y):
6-Carboxy-di-O-acetylfluorescein N-succinimidyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for fluorescence
Próba
≥90.0% (HPLC)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescencja
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (after cleavage by esterase)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
InChI
1S/C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
Klucz InChI
JGPOSNWWINVNFV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3