Merck
01632
Sigma-Aldrich
Atto 520-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Biotin-Atto 520
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H53ClN6O8S
Masa cząsteczkowa:
777.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
eCl@ss:
34058011
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
linia produktu
BioReagent
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
rozpuszczalność
DMF: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
absorpcja UV
λ: 522-528 nm Amax
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]\CC)\C(C)=CC3=C(CCC(=O)NCCCCCNC(=O)CCCCC4SCC5NC(=O)NC45)c2cc1C
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]\CC)\C(C)=CC3=C(CCC(=O)NCCCCCNC(=O)CCCCC4SCC5NC(=O)NC45)c2cc1C
InChI
1S/C37H52N6O4S.ClHO4/c1-5-38-28-20-31-26(18-23(28)3)25(27-19-24(4)29(39-6-2)21-32(27)47-31)14-15-35(45)41-17-11-7-10-16-40-34(44)13-9-8-12-33-36-30(22-48-33)42-37(46)43-36;2-1(3,4)5/h18-21,30,33,36,38H,5-17,22H2,1-4H3,(H,40,44)(H,41,45)(H2,42,43,46);(H,2,3,4,5)/b39-29-;
Klucz InChI
OCYRRKMPTKPPHX-QITHAKLPSA-N
Zastosowanie
Atto 520 to fluorescencyjna etykieta o wysokiej absorpcji molekularnej (110 000) i wydajności kwantowej (0,90), a także wystarczającym przesunięciu Stoke'a (maksimum wzbudzenia 520 nm, maksimum emisji 542 nm). Prawie nie wykazuje izomeryzacji cis-trans, co ogranicza jasność i powtarzalność w przypadku wielu innych barwników. Ze względu na niewielką szybkość tworzenia trypletów, dobrze nadaje się do wykrywania pojedynczych cząsteczek. Może być stosowany w takich aplikacjach jak ELISA lub immunohistochemia, hybrydyzacja in situ, cytometria przepływowa i inne, do identyfikacji streptawidyny, awidyny lub koniugatów ekstrawidyny. Biotyna znakowana fluorescencyjnie Atto-520 może być ładowana na kulki magnetyczne pokryte streptawidyną poprzez specyficzne interakcje ligand-receptor.
Informacje prawne
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. W przypadku zamiaru komercjalizacji należy skontaktować się z właścicielem praw własności intelektualnej (ATTO-TEC GmbH, Niemcy) w celu uzyskania licencji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manoj Kumbhakar et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 10(4), 629-633 (2009-01-30)
Complex dynamics of combined long-range fluorescence resonance energy transfer (FRET) and short-range electron transfer (ET) processes in a single double-stranded DNA (dsDNA) molecule (see figure) reveals that FRET remains almost unaltered in the presence of ET. Present systems also demonstrate
Vladimir Mekler et al.
The Journal of biological chemistry, 286(1), 270-279 (2010-10-19)
Promoter recognition by RNA polymerase is a key point in gene expression and a target of regulation. Bacterial RNA polymerase binds promoters in the form of the holoenzyme, with the σ specificity subunit being primarily responsible for promoter recognition. Free
Hee-Jin Jeong et al.
Biosensors & bioelectronics, 40(1), 17-23 (2012-07-17)
Protein phosphorylation is a key event in intracellular signal transduction, and fluorescent biosensor for the specific phosphorylation event in a target protein is considered highly useful as a tool of cellular biology and drug screening. Vimentin, the most abundant intermediate
Siddharth Nanguneri et al.
PloS one, 7(5), e38098-e38098 (2012-06-05)
Three-dimensional fluorescence imaging of thick tissue samples with near-molecular resolution remains a fundamental challenge in the life sciences. To tackle this, we developed tomoSTORM, an approach combining single-molecule localization-based super-resolution microscopy with array tomography of structurally intact brain tissue. Consecutive
Christopher A Teske et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(28), 13811-13817 (2006-07-21)
Confocal laser scanning microscopy (CLSM) is being increasingly used for observing protein uptake in porous chromatography resins. Recent CLSM studies have revealed the possible existence of a nondiffusive protein transport mechanism. Observing protein uptake with CLSM requires labeling the protein
Produkty
Barwniki Atto to seria barwników fluorescencyjnych, które spełniają krytyczne potrzeby nowoczesnych technologii fluorescencyjnych.