Kluczowe dokumenty
S7757
Sodium thiocyanate
reagent grade, 98-102% (titration)
Synonim(y):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Próba
98-102% (titration)
Formularz
powder
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
mp
287 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Wpływ tiocyjanianu sodu i nadchloranu sodu na zapadanie się poli(N-izopropyloakryloamidu): Badania te badają wpływ tiocyjanianu sodu na zapadanie się poli(N-izopropyloakryloamidu). Badanie zapewnia wgląd w interakcje molekularne i zachowanie termodynamiczne tego polimeru w obecności jonów tiocyjanianu (Pica & Graziano, 2020).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?