Merck
M6288
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
BioXtra, ≥33.5%
Synonim(y):
Metaphosphoric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(HPO3)n
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
linia produktu
BioXtra
Postać
powder or crystals
zawiera
≥57.0% NaPO3 as stabilizer
stężenie
≥33.5%
zanieczyszczenia
<0.1% Insoluble matter
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
2 g/cm3
ślady anionów
chloride (Cl-): <0.001%
sulfate (SO42-): <0.005%
ślady kationów
Al: <0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
ciąg SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Klucz InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander N Patananan et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 569, 32-44 (2015-02-11)
l-Ascorbate, commonly known as vitamin C, serves as an antioxidant and cofactor essential for many biological processes. Distinct ascorbate biosynthetic pathways have been established for animals and plants, but little is known about the presence or synthesis of this molecule