Merck
909025
Sigma-Aldrich
Lithium hydroxide
free-flowing, Redi-Dri, powder, reagent grade, ≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
LiOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
23.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥98%
Postać
powder
mp
470 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.