Kluczowe dokumenty
745588
Sigma-Aldrich
Roztwór octanu etylu/etanolu 3:1 (v/v)
greener alternative
(Ethyl acetate solution with 26.2% v/v SDA 35A), suitable for HPLC
Synonim(y):
Ethyl acetate solution, Ethyl acetate solution, 3:1 (v:v) ethyl acetate: 200 proof ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
3 EtOAc/EtOH
Kod UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% (water)
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C
Format
mixture
kategoria ekologicznej alternatywy
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten roztwór octanu etylu/etanolu jest bardziej ekologiczną alternatywą dla dichlorometanu do oczyszczania chromatograficznego i dlatego został ulepszony dla "Bezpieczniejszych rozpuszczalników i środków pomocniczych". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Bardziej ekologiczna alternatywa dla chlorowanych rozpuszczalników dichlorometanu w chromatografii.
Bardziej ekologiczne alternatywy dla DCM w chromatografii Flash i HPLC.
Wygodny przewodnik pomagający wybrać rozpuszczalniki zastępujące dichlorometan w chromatografii .
Cechy i korzyści
Bardziej ekologiczna alternatywa dla DCM
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sustainable Practices in Medicinal Chemistry: Current State and Future Direction
Bryan, M. C.;
Journal of Medicinal Chemistry null
A convenient guide to help select replacement solvents for dichloromethane in chromatography
Taygerly, J. P.;
Green Chemistry, 14, 3020-3020 (2012)
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).