Merck
71970
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate decahydrate
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
Synonim(y):
Glauber’s salt
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SO4 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
Formularz
crystals
jakość
crystallized
zanieczyszczenia
≤0.0005% total nitrogen (N)
strata
53-57% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
gęstość
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Dekahydrat siarczanu sodu (sól Glaubera, mirabilit, Na2SO4-10H2O) jest dekahydratem siarczanu sodu. Jego struktura krystaliczna została zbadana za pomocą badań dyfrakcji neutronowej pojedynczych kryształów. Jego entalpia krystalizacji została oceniona. Może być syntetyzowany przez reakcję MnSO4, kwasu tiofeno-2,5-dikarboksylowego i glutaminianu sodu.
Zastosowanie
  • Mechanizm stabilizacji dekahydratu siarczanu sodu w nanoskali na interfejsach polielektrolitów: Omawia mechanizmy stabilizacji w nanoskali, zapewniając wgląd w zastosowania dekahydratu siarczanu sodu w procesach wspomaganych polielektrolitami, istotnych w materiałoznawstwie i inżynierii materiałowej (Akamo et al., 2024).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrothermal Synthesis and Crystal Structure of A Special Sodium Sulfate Decahydrate (Na2SO4?10H2O).
Zhang L and He YX.
Asian Journal of Chemistry, 26(12) (2014)
Thermodynamics of crystallization of sodium sulfate decahydrate in H2O-NaCl-Na2SO4: application to Na2SO4?10H2O-based latent heat storage materials.
Marliacy P, et al.
Thermochimica Acta, 344(1), 85-94 (2000)
Crystal structures of sodium sulfate decahydrate (Glauber's salt) and sodium tetraborate decahydrate (borax). Redetermination by neutron diffraction.
Levy HA and Lisensky GC.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 34(12), 3502-3510 (1978)
Jia-ying Zhu et al.
Zhongguo wei zhong bing ji jiu yi xue = Chinese critical care medicine = Zhongguo weizhongbing jijiuyixue, 24(6), 346-348 (2012-10-02)
To investigate the effect of nasal tube feeding of rhubarb solution and umbilical compress of Glauber's salt for purgation in the treatment of patients with severe acute organophosphorus pesticide poisoning (AOPP). A retrospective study was conducted. Eighty patients with severe
Min-Jie Cao et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 73(4), 607-616 (2012-10-26)
Plants play a prominent role as sulfur reducers in the global sulfur cycle. Sulfate, the major form of inorganic sulfur utilized by plants, is absorbed and transported by specific sulfate transporters into plastids, especially chloroplasts, where it is reduced and