Merck
650544
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Synonim(y):
Hexanes, Isohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
klasa czystości:
HPLC Plus
for residue analysis
Próba:
≥98.5%
metody:
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
68-70 °C (lit.)
Nazwa produktu
Hexane, mixture of isomers, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
klasa czystości
HPLC Plus
for residue analysis
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
Próba
≥98.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
437 °F
granice wybuchowości
7.5 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
pozostałość po odparowaniu
≤0.0001%
pozostałości halogenowane
≤10 ng/L
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)