Merck
58160
Sigma-Aldrich
Hydriodic acid
puriss. p.a., ≥67% (T)
Synonim(y):
Hydriotic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
puriss. p.a.
Formularz
liquid
stężenie
≥67% (T)
zanieczyszczenia
≤0.001% phosphorous compounds (as PO4)
pozostałość po prażeniu
≤0.005% (as SO4)
bp
127 °C (lit.)
gęstość
1.96 g/mL at 20 °C
ślady anionów
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
ślady kationów
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.1 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
ciąg SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Klucz InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Methamphetamine synthesis via hydriodic acid/red phosphorus reduction of ephedrine.
Skinner HF.
Forensic Science International, 48(2), 123-134 (1990)
The rate of the reaction between iodic and hydriodic acids.
Dushman S.
The Journal of Physical Chemistry, 8(7), 453-482 (1904)
Efficient reduction of polycyclic quinones, hydroquinones, and phenols with hydriodic acid.
Konieczny M and Harvey RG.
The Journal of Organic Chemistry, 44(26), 4813-4816 (1979)
S Ito et al.
Pigment cell research, 11(2), 120-126 (1998-05-19)
Melanocytes produce two chemically distinct types of melanin pigments, eumelanins and pheomelanins. These pigments can be quantitatively analyzed by acidic KMnO4 oxidation or reductive hydrolysis with hydriodic acid (HI) to form pyrrole-2,3,5-tricarboxylic acid (PTCA) or aminohydroxyphenylalanine (AHP), respectively. Dark brown
Hailong Li et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(21), 5307-5310 (2012-05-15)
The paper reports on a headspace gas chromatographic (HS-GC) method for the determination of methoxyl in lignin. The method involves the quantitive cleavage of methoxyl with hydroiodic acid (HI) to form methyl iodide in a closed headspace sample vial at