Kluczowe dokumenty
576905
Water solution
contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, suitable for HPLC
Synonim(y):
Standardowy roztwór wodny
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
klasa czystości
HPLC grade
Formularz
liquid
zawiera
0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid
metody
HPLC: suitable
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 230 nm Amax: <0.07
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Produktem jest woda zawierająca 0,1%v/v kwasu trifluorooctowego. Ten wstępnie zmieszany rozpuszczalnik fazy ruchomej ma wysoką czystość, co skraca czas przygotowania i zapobiega przestojom urządzenia z powodu nieczystych faz ruchomych. Może być stosowany w technikach HPLC i UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography). Kwas trifluorooctowy (TFA) jest powszechnie stosowany jako dodatek do fazy ruchomej. Jest to przezroczysty dla promieniowania UV, lotny kwas, który tworzy hydrofobowy, ujemnie naładowany jon trifluorooctanowy.
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Optimum concentration of trifluoroacetic acid for reversed-phase liquid chromatography of peptides revisited.
Chen Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1043(1), 9-18 (2004)