420321
KT5823
Highly specific, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase G (Ki = 234 nM).
Synonim(y):
KT5823, PKG Inhibitor VII
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
DMF: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C29H25N3O5/c1-28-29(36-4,27(34)35-3)13-20(37-28)31-18-11-7-5-9-15(18)22-23-17(14-30(2)26(23)33)21-16-10-6-8-12-19(16)32(28)25(21)24(22)31/h5-12,20H,13-14H2,1-4H3/t20-,28+,29+/m1/s1
Klucz InChI
QTYMDECKVKSGSM-YMUMJAELSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKG
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3