414220
Propylene carbonate
suitable for HPLC, 99.7%
Synonim(y):
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Próba
99.7%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
14.3 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.020% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
tw
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.50
λ: 300 nm Amax: 0.30
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Produkty
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.