About This Item
35-60 °C
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
475 °F
granice wybuchowości
8 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
acidity, passes test
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
gęstość
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Non-polar compounds from various samples, such as plant materials or organic mixtures.
- Carotenoids from the marine Thraustochytrium sp. ONC-T18.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?