Kluczowe dokumenty
317195
p-Xylene
suitable for HPLC, ≥99%
Synonim(y):
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
9 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
984 °F
granice wybuchowości
7 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.030% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.2 g/L
gęstość
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 294 nm Amax: 1.00
λ: 320 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 380-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Pomiary względnych stałych dystrybucji odparowanych węglowodorów między powietrzem a polidimetylosiloksanem za pomocą kolumn kapilarnych do obliczania składu węglowodorów w przestrzeni nadpowierzchniowej...: Badania te pokazują zastosowanie p-ksylenu w chromatografii gazowej do pomiaru stałych dystrybucji węglowodorów, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnej analizy środowiskowej i chemicznej (Kim & Yu, 2020).
- Atmosfery mutagenne powstające w wyniku fotoutleniania mieszanin węglowodorów aromatycznych i NO(x)...: W tym artykule zbadano mutagenny potencjał atmosferycznego p-ksylenu w warunkach fotoutleniania, zapewniając wgląd w jakość powietrza i wpływ na zdrowie (Riedel et al., 2018).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?