Kluczowe dokumenty
270458
NMP
suitable for HPLC, ≥99%
Synonim(y):
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Polecane produkty
Nazwa produktu
1-Methyl-2-pyrrolidinone, suitable for HPLC, ≥99%
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
518 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
9.5 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
It also participates in the following:
- synthesis of cyanotrimethylsilane
- decarbonylation of aldehydes
- reduction of benzaldehydes and ketones to the corresponding alcohols
- preparation of natural products
Zastosowanie
Opakowanie
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?