Merck
34856
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Synonim(y):
methylene chloride, Methylene chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
Beilstein:
1730800
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
gęstość pary
2.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
zawiera
amylene as stabilizer
granice wybuchowości
22 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
kolor
APHA: ≤10
przepuszczalność
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja
in accordance
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dichloromethane has been tested as a solvent medium for dipyridine-chromium(VI) oxide. Solubility was reported to be 12.5g/100ml. Role of the quantity of TiO2 loading on activated carbon support on dichloromethane photodecomposition has been investigated.
Zastosowanie
Dichloromethane may be used in ultrasonic baths for cleaning and protection of aluminum coating over atactic-PMMA (poly(methyl methacrylate)) for dielectric studies.
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Inne uwagi
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Important notice
  • The article number 34856-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34856-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
  • The article number 34855-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34856-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glassy dynamics and glass transition in thin polymer layers of PMMA deposited on different substrates.
Erber M, et al.
Macromolecules, 43(18), 7729-7733 (2010)
Effect of activated carbon content in TiO2-loaded activated carbon on photodegradation behaviors of dichloromethane.
Torimoto T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 103(1), 153-157 (1997)
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Collins JC, et al.
Tetrahedron Letters, 9(30), 3363-3366 (1968)
Amélie Kochem et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10557-10571 (2012-09-28)
Square planar cobalt(II) complexes of salen ligands N,N'-bis(3-tert-butyl-5R-salicylidene)-1,2-cyclohexanediamine), where R = OMe (1) and tert-butyl (2), were prepared. 1 and 2 were electrochemically reversibly oxidized into cations [1-H(2)O](+) and [2-H(2)O](+) in CH(2)Cl(2). The chemically generated [1-H(2)O](SbF(6))·0.68 H(2)O·0.82CH(2)Cl(2) and [2-H(2)O](SbF(6))·0.3H(2)O·0.85CH(2)Cl(2) were
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization