Kluczowe dokumenty
20920
Cadmium sulfate 8/3-hydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (calc. based on CdSO4 · 8/3 H2O, KT)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (calc. based on CdSO4 · 8/3 H2O, KT)
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% insoluble matter in H2O
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤30 mg/kg
ślady kationów
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Cd++].[Cd++].[Cd++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Cd.3H2O4S.8H2O/c;;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
AGHQMAQBLOTWPQ-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Bone,Kidney,Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?