Kluczowe dokumenty
04273
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, E339, 98.5-102.5% (T)
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Próba
98.5-102.5% (T)
Formularz
crystals
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, E339
zanieczyszczenia
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤1.0% NaH2PO4
57-61% water (Karl Fischer)
strata
57-61% loss on drying
pH
8.4-9.6 (20 °C, 1%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Study of the Influence of Alkalizing Components on Matrix Pellets Prepared by Extrusion/Spheronization (Badanie wpływu składników alkalizujących na peletki matrycowe przygotowane metodą wytłaczania/fertyzacji): Publikacja ta bada wpływ dwuzasadowego dodekahydratu fosforanu sodu jako środka alkalizującego w peletkach matrycowych, pokazując jego zastosowanie w poprawie właściwości fizykochemicznych peletek, które są kluczowe dla kontrolowanych systemów dostarczania leków (Hamedelniel EI, Bajdik J, Kasa P Jr, Pintye-Hodi K, 2012).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?