Z800635
Hellma® absorption cuvettes, Semi-micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1400 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 117.204-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
wys. × szer. × śr.
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
1400 μL
długość ścieżki
10 mm
Opis ogólny
2 polerowane okienka; szczelne komory, z gwintem ISO GL 14 i zakrętką z uszczelką z gumy silikonowej, do zastosowań beztlenowych, uwagi: zakrętka zamknięta.
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)