Kluczowe dokumenty
Z122408
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Inne uwagi
Replacement part for the Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)