Merck
Y0002020
Zoledronic acid monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
P,P′-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate, Zoledronate monohydrate, [1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O7P2·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zoledronic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
Klucz InChI
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Kwas zoledronowy monohydrat EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Zoledronic acid (zoledronate) is a bisphosphonate bone resorption inhibitor, an inhibitor of farnesyl diphosphate (FPP) synthase which results in downstream inhibition of osteoclast activity and reduced bone resorption and turnover. It has been used to treat postmenopausal osteoporosis, Paget′s disease, hypercalcemia, and along with cancer chemotherapy to treat bone damage caused by cancer that has spread to the bones.
Zoledronic acid (zoledronate) is a bone resorption inhibitor, an inhibitor of farnesyl diphosphate synthase
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)