Key Documents
Y0002005
Rotigotine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-(S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl(2-(2-thienyl)ethyl)amino)-1-naphthol hydrochloride, (−)-N 0437, N 0923, Neupro, SPM 962
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
rotigotine
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2
InChI
1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
Klucz InChI
CEXBONHIOKGWNU-NTISSMGPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)