Kluczowe dokumenty
Y0001988
Succinic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Butanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
succinic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)