Kluczowe dokumenty
Y0001819
Alverine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Ethyl-3-phenylpropane-1-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.26
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
alverine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CCCc1ccccc1)CC
InChI
1S/C11H17N/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3
Klucz InChI
LKGGWEZXOKZNML-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Zastosowanie
Alverine impurity C EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)