Y0001356
Nicergoline impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromonicotinic acid
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nicergoline
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
178-180 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta