Merck
Y0001373
Nicergoline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Bromonicotinic acid 10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26BrN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nicergoline
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12Cc3cn(C)c4cccc(c34)[C@]1(C[C@@H](COC(=O)c5cncc(Br)c5)CN2C)OC
InChI
1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
Klucz InChI
YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Nicergoline EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Moretti
Arzneimittel-Forschung, 29(8a), 1213-1223 (1979-01-01)
The effects of 10-methoxy-1,6-dimethyl-ergoline-8 beta-methanol(5-bromonicotinate) (nicergoline, Sermion) on the energy metabolism in the animal CNS during and after cerebral hypoxia and ischemia have been studied by various authors by different methodological approaches. For this purpose both electrophysiological (EEG and cortically
Treatment of impaired cognition with nootropic drugs: nicergoline versus the state of the art.
R G Fariello
Functional neurology, 12(3-4), 221-225 (1997-05-01)
M Fioravanti et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (4)(4), CD003159-CD003159 (2001-11-01)
Nicergoline is an ergot derivative currently in use in over fifty countries for more than three decades, for the treatment of cognitive, affective, and behavioral disorders of older people. It was initially considered as a vasoactive drug and mainly prescribed
Bengt Winblad et al.
Clinical drug investigation, 28(9), 533-552 (2008-08-01)
The ergot alkaloid derivative nicergoline became clinically available about 35 years ago in the 1970s. Nicergoline has a broad spectrum of action: (i) as an alpha(1)-adrenoceptor antagonist, it induces vasodilation and increases arterial blood flow; (ii) it enhances cholinergic and
A Moretti et al.
Arzneimittel-Forschung, 29(8a), 1223-1227 (1979-01-01)
10-Methoxy-1,6-dimethyl-ergoline-8 beta-methanol-(5-bromonicotinate) (nicergoline, Sermion) shows a strong alpha-blocking activity both in vitro and in vivo. Various studies (dog, cat, rabbit, rat, mouse, guinea-pig) show that nicergoline affects only slightly blood pressure and heart rate and increases the blood flow in