Merck
Y0001790
Thiocolchicoside crystallised from ethanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Thiocolchicoside, (S)-N-[3-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,2-dimethoxy-10(methylthio)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo [a] heptalen-7-yl] acetamide, 2-Demethoxy-2-glucosidoxythiocolchicine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33NO10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
thiocolchicoside
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(CC[C@H](NC(C)=O)C(C3=CC=C4SC)=CC4=O)=C3C(OC)=C2OC)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H33NO10S/c1-12(30)28-16-7-5-13-9-18(37-27-24(34)23(33)22(32)19(11-29)38-27)25(35-2)26(36-3)21(13)14-6-8-20(39-4)17(31)10-15(14)16/h6,8-10,16,19,22-24,27,29,32-34H,5,7,11H2,1-4H3,(H,28,30)/t16-,19+,22+,23-,24+,27+/m0/s1
Klucz InChI
LEQAKWQJCITZNK-AXHKHJLKSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Tiokolchikozyd krystalizowany z etanolu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Tiokolchikozyd jest silnym konkurencyjnym antagonistą receptora kwasu γ-aminomasłowego typu A (GABAA) i agonistą receptora glicynowego o działaniu zwiotczającym mięśnie, przeciwzapalnym i przeciwbólowym.
Tiokolchikozyd jest silnym konkurencyjnym antagonistą receptora kwasu γ-aminomasłowego typu A (GABAA) i agonistą receptora glicyny o działaniu zwiotczającym mięśnie, przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Stwierdzono również, że tiokolchikozyd hamuje aktywację NF-KBprzez ligand czynnika jądrowego kappa B (RANKL), co prowadzi do zahamowania osteoklastogenezy.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Gastro-intestinal system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)